PCR-levyt, 24-, 32- ja 48-kuoppaiset, Axygen®
Toimittaja: Corning
PCR-24-C PCR-32-C PCR-48-C
732-0903EA 19.52 EUR
732-0903 732-0904 732-0905
PCR-levyt, 24-, 32- ja 48-kuoppaiset, Axygen®
Kuoppalevyt PCR-levyt
PP. Suunniteltu sopimaan 96-kuoppaisiin lämpökiertoyksiköihin.
  • Erikoisohuet, tasalaatuist seinät parantavat lämmönsiirtoa, mikä lyhentää PCR-sylkejä ja yhdenmukaistaa tuloksia.
  • Ei sisällä RNaasia, DNaasia eikä endotoksiineja, hyvä näytteen säilyvyys
These multiwell plates are specifically designed for PCR applications and are ideal for thermal transfer application. Max. RCF 4000 g.