Sulkijakalvot, tiivisteet ALPS™ 3000 -lämpösulkijaan
Toimittaja: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
AB-3559 AB-3720 AB-3738 AB-3739 AB-3797 AB-3799
732-0842EA 1835 EUR
732-0842 732-0843 732-0844 732-0845 732-0846 732-0847
Sulkijakalvot, tiivisteet ALPS™ 3000 -lämpösulkijaan
Sulkijakalvot ja -matot Mikrolevyn tiivisteet
Thermo-Seal
Ominaisuudet: Erittäin vahva laminaattikalvo irtoaa vain kalvon irrotustyökalulla, mutta se voi lävistää yksikanavaisen pipetin kärjellä tai Pierce Plate -työkalulla; erittäin liuottimenkestävää kalvoa suositellaan dimetyylisulfoksidin kanssa käytettäväksi
Yhteensopiva levymateriaali: PP
Tiivistysolot: 1,5 to 2,5 sekuntia 165 to 170 °C:ssa
Tiivisteen eheysalue: −80 to +120 °C
Sovellusalueet: Pitkäaikainen säilytys mukaan luettuna säilytys matalissa lämpötiloissa; kuljetus ja sovellukset korkeissa lämpötiloissa, kuten PCR, mukaan luettuna vesihaudelämpösyklilaitteet