VWR®, Blottaustyynyt, laatu 707
Toimittaja: VWR Collection
732-0592EA 356 EUR
732-0592 732-0594 732-0595 732-0604 732-0606 732-0608 732-0597 732-0598 732-0599 732-0600 732-0601 732-0602
VWR®, Blottaustyynyt, laatu 707
Blottauspaperit
Tätä erikoispaksua paperia käytetään blottauskerroksien täydentämiseen. Sileä, tasainen rakenne varmistaa jatkuvan nestesillan puskurista geelin ja siirtokalvon läpi.
  • Tehty 100-prosenttisesta puuvillakuidusta
  • Tuotettu käyttämällä erikoispuhdasta vettä
  • Ei sisällä lisäaineita
  • Puhtaampi ja tasaisempi kuin paperipyyhkeet