VWR®, Sulkijakalvo biologisiin viljelyihin
Toimittaja: VWR Collection
731-0315EA 150 EUR
731-0315 731-0316 731-0313 731-0314
VWR®, Sulkijakalvo biologisiin viljelyihin
Sulkijakalvot ja -matot Mikrolevyn tiivisteet
Viskoosikalvo, liima lääketieteellistä laatua. Hydrofobinen, huokoinen kalvo arkkirullana soluviljely-, säilytys- ja 96-kuoppalevyjen tiivistämiseen tilanteissa, joissa solujen tai bakteerien kasvu edellyttää kaasunvaihtoa.
  • Suositeltu lämpötila-alue –20 to +80 °C
  • Kokonaispaksuus 139,7 μm
  • Punaisilla värikaistaleilla erotetut kalvot on helppo levittää paikoilleen
  • Lävistettävä ja hengittävä
Toimitustiedot: Jokaisessa rullassa on kalvoa 50 levyn sulkemiseen.