Mini tube system, Axygen®
Toimittaja: Corning
MTS-11-C MTS-11-8-C-R-S MTS-06-C-R MTS-06-C-R-S MTS-06-C MTS-11-12-C MTS-11-12-C-R MTS-11-12-C-RS MTS-11-8-C MTS-11-8-C-R MTS-11-C-R MTS-11-C-R-S
733-1979EA 41.3 EUR
733-1979 732-1138 731-0211 731-0212 731-0210 731-0213 731-0214 731-0215 731-0216 731-0217 731-0219 731-0220
Mini tube system, Axygen®
Putket Klusteriputket
100 % neitseellistä polypropyleenia. 96-kuoppainen Axygen-klusteriputket on suunniteltu käytettäväksi 8 tai 12 tiivistekorkin liuskan kanssa.
  • Yhteensopiva Beckmanin, Tecanin, Zymarkin ja muiden valmistajien robottityöasemien kanssa
  • Vain yksin päin sopiva kansi etsatulla aakkosnumeroinnilla takaa varman näytteen tunnistuksen
  • Kanteen muotoillut tiivistysrenkaat vähentävät ristikontaminaation riskiä