Automaattinen kuoppalevyn lämpösulkija, ALPS™ 3000
Toimittaja: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
AB-3000
731-0201EA 44320 EUR
731-0201
Automaattinen kuoppalevyn lämpösulkija, ALPS™ 3000
Lämpösulkijat Mikrolevyjen lämpösulkijat
Kuoppalevyjen lämpösulkija ALPS™ 3000 on nopea ja pienikokoinen kuumasaumaaja, joka robottiyhteensopivuuden ansiosta soveltuu erinomaisesti suurien näytemäärien käsittelyyn. Laitetta voi ohjata manuaalisesti työpöydältä.
  • Sulkijakalvo ladataan päältä päin, ja siihen pääsee helposti käsiksi. Levyjen sulkeminen käy nopeasti
  • Helppokäyttöinen kosketusnäyttö, selkeät virheilmoitukset
  • Laitetta voi käyttää työpöydällä. Siinä on kosketusnäyttö, RS232-liitäntä sekä ohjelmointiparametrit robottikäyttöä varten
  • Anturit tunnistavat kalvorullan ja kuoppalevyn ja