Filmi, Kodak BioMax® MS
Toimittaja: CARESTREAM HEALTH
1764505 1777853
730-3223EA 0 EUR
730-3223 730-3224
Filmi, Kodak BioMax® MS
Autoradiografiafilmit ja röntgenfilmit Kalvot
BioMax® MS -filmi on laadukas yleiskäyttöinen ja erittäin herkkä autoradiografiaan tarkoitettu filmi. BioMax® TranScreen HE -vahvistuslevyn kanssa käytettynä se mahdollistaa ³²P-tunnistuksen nelin- tai jopa kahdeksankertaisella herkkyydellä muihin autoradiografian filmi-vahvistuslevy-yhdistelmiin verrattuna. Tämä filmin ja vahvistuslevyn yhdistelmä soveltuu erinomaisesti Northern-, Southern- ja Dot-blottaukseen etenkin tilanteissa, joissa on tarpeen tunnistaa himmeitä näytteitä tai käyttää lyhyttä valotusaikaa.
  • Yleiskäyttöinen filmi autoradiografiaan
  • Suositellaan etenkin ³²P-