Mikrotilavuuksinen proteiinien kvantifiointipakkaus, QuantiMate
Toimittaja: BIOCHROM
80-7100-70 80-7100-71 80-7100-72 80-7100-80 80-7100-81 80-7100-82
730-1450EA 0 EUR
730-1450 730-1451 730-1452 730-1453 730-1454 730-1455
Mikrotilavuuksinen proteiinien kvantifiointipakkaus, QuantiMate
Kyvetit Spektrofotometrin kyvetit
QuantiMate on tarkoitettu nukleiinihappojen ja proteiinien pitoisuus- ja puhtausmäärityksiin.
  • Measurement performance giving accurate and reproducible concentration results
  • Samples measured without time consuming dilutions
  • Only one cuvette is required
Mittauskennon mitat vastaavat vakiomallisia kyvettejä, joten sitä voi käyttää useimmissa spektrofotometreissä.