Virtalähteet, EV2xx-sarja
Toimittaja: CONSORT
EV2650 EV2310 EV3020 EV3020-CH EV3020-UK EV2310-CH EV2650-CH EV2650-UK
730-1139EA 1640 EUR
730-1139 730-1122 730-1113 730-1114 730-1115 730-1123 730-1140 730-1141
Virtalähteet, EV2xx-sarja
Virtalähteet
Kattava valikoima virtalähteitä monenlaisiin elektroforeesisovelluksiin: DNA-sekvensointi, vaakataso-IEF, geelien vaaka- ja pystyajot, elektroeluutio, Western blottaus ja semi-dry-blottaus.
  • All models are method programmable with up to 9 different programmes each with 9 steps
  • Timer or volt-hour controlled operation: The microcomputer will automatically terminate the run and sound an alarm when the countdown to the selected value is complete
  • Each model can constantly monitor the behaviour of all parameters to prevent depletion of the buffer in the