Mikrokapillaarit, kertakäyttöinen, minicaps
Toimittaja: HIRSCHMANN
9000201 9000203 9000204 9000225 9000299 9000202 9000205 9000210
720-2835EA 127 EUR
720-2835 720-2836 720-2837 612-2649 612-2650 720-2762 612-2447 612-2448
Mikrokapillaarit, kertakäyttöinen, minicaps
Pipetit ja pipetintäyttäjät Mikrokapillaarit
Päästä päähän täytettäviä, kertakäyttöisiä kapillaaripipettejä. Aitoa Schott DURAN® -lasia. Tarkkuus (yli 5 µl) = ±≤0,5%; CV = ±≤1%. Eränumero on pakkauksessa.
  • Kapillaarin oikea täyttö päästä päähän kapillaarilla
  • Säädöstenmukaisuus sertifioitu saksalaisen mittalainsäädännön mukaan (Eichordnung)
  • Värillinen annostelukorkki ja pipettikumi
  • Turvallinen pakkaus suojaa kuljetuksen aikana
Pakkaus: Lasiampulleihin on pakattu 100 minicaps-kapillaaria. Ampulleissa on annostelukorkki. Tukeva pakkaus sisältää 10 ampullia ja pipetintäyttäjän.