Ruiskut, tarkkuusruiskut, Injekt®-F Solo
Toimittaja: B. Braun
9166017V
720-2561EA 42.6 EUR
720-2561
Ruiskut, tarkkuusruiskut, Injekt®-F Solo
Ruiskut Ruiskut, lääketieteellinen käyttö
PP/PE-tarkkuusruiskut, 1 ml, vihreä mäntä, kaksiosainen, soveltuu esimerkiksi tuberkuliini-, hepariini- ja allergiatestaukseen. Hankauksenkestävä selvästi luettava musta asteikko. Ei sisällä lateksia eikä PVC-muovia.
  • Erittäin läpinäkyvä säiliö
  • Syrjäytysmäntä – ei kuollutta tilaa eikä lääkeainehävikkiä
  • Erittäin pieni jäännöstilavuus
  • Turvallinen männänpysäytin varmistaa ongelmattoman täytön enimmäistilavuuteen
  • Samankeskinen luer-liitin
Pakkaus: Annostelulaatikossa on 100 kpl.