IP Biopsy VI -kasetit, teipatut
Toimittaja: LEICA HISTOLOGY
39LC-550-1-L 39LC-550-10-L 39LC-550-11-L 39LC-550-2-L 39LC-550-3-L 39LC-550-4-L 39LC-550-6-L 39LC-550-7-L 39LC-550-8-L 39LC-550-9-L 39LC-550-5-L
720-2280EA 127 EUR
720-2280 720-2472 720-2474 720-2476 720-2478 720-2480 720-2484 720-2486 720-2488 720-2490 720-2482
IP Biopsy VI -kasetit, teipatut
Histologiset kasetit Kudos- ja biopsiakasetit
IP Biopsy VI cassettes are one piece cassettes with frangible hinges for easy lid removal, a 45° writing surface and a secure latch closure. The cassettes have been designed for optimal workflow in the Leica IP C Cassette Printer and offer <1% printing error rate.
  • Saatavana helposti tulostimeen ladattavissa teipatuissa pinoissa
  • Yksitoista värivaihtoehtoa 1 000 kappaleen pakkauksissa