Virtsa-analyysipakkaus, KOVA®
Toimittaja: Kova International
87154E 87137E 87135E 87139E
720-2420EA 1130 EUR
720-2420 720-2418 720-2417 720-2419
Virtsa-analyysipakkaus, KOVA®
Diagnostiset testit Clinical Reagents and Kits
Täydellinen virtsa-analyysipakkaus enintään 1000 määritystestiä varten.
  • Asteikolliset, steriloimattomat, kertakäyttöiset 12 ml:n sentrifugiputket, jotka on valmistettu laadukkaasta, särkymättömästä läpinäkyvästä muovista ja joissa on asteikkomerkinnät 1 ml:n välein
  • Kertakäyttöiset muoviset siirtopipetit, joiden ainutlaatuinen lukitusmekanismi mahdollistaa yksivaiheisen dekantoinnin ilman kontaminaatioita ja joihin saadaan 1 ml virtsaa sentrifugoinnin jälkeen
  • Tarkkojen vaatimusten mukaan valmistetut, kertakäyttöiset 10-kammioiset mikroskoopin aluslasit, jotka on valmistettu kirkkaasta, läpinäkyvästä muovista ja joiden näytteen polttotasolla oleva Glasstic®-aluslasiruudukko mahdollistaa käytön useilla eri suurennuksilla
Pakkaus: KOVA® System Super Pac -pakkaus sisältää 100 kpl KOVA 10 -aluslaseja (10 näytekammiota), 1000 kpl KOVA Petter -pipettejä ja 1000 kpl KOVA-koeputkia.