VWR® Q Path® MacroStar III, Kasetit
Toimittaja: VWR Collection
720-2238EA 166 EUR
720-2238 720-2239 720-2240 720-2233 720-2234 720-2235 720-2236 720-2237 720-2241
VWR® Q Path® MacroStar III, Kasetit
Histologiset kasetit Kudos- ja biopsiakasetit
Acetal polymer. Suitable for holding and identifying tissue samples in processing, embedding and sectioning procedures. Resistant to all commonly used histological solvents. Disposable lid, supplied in dispenser for 500 cassettes. Packed in three boxes of 500 cassettes.
  • Suuri aukko nesteiden suodatukseen
  • Valmiiksi asennettu saranoitu kansi
  • 45 asteen kulmassa oleva kirjoituskenttä sopii kaikille nykyisille tulostimille