VWR® Q Path® MicroStar III, Kasetit
Toimittaja: VWR Collection
720-2087EA 187 EUR
720-2087 720-2088 720-2089 720-2081 720-2082 720-2083 720-2084 720-2086 720-2085
VWR® Q Path® MicroStar III, Kasetit
Histologiset kasetit Kudos- ja biopsiakasetit
Acetal polymer. Suitable for holding and identifying tissue samples in processing, embedding and sectioning procedures. Resistant to all commonly used histological solvents. Disposable lid, supplied in dispenser for 500 cassettes. Packed in three boxes of 500 cassettes.
  • Pieni aukko nesteiden suodatukseen
  • Valmiiksi asennettu saranoitu kansi
  • 45 asteen kulmassa oleva kirjoituskenttä sopii kaikille nykyisille tulostimille