VWR® Q Path® MacroStar II, Kasetit, taskuissa
Toimittaja: VWR Collection
720-2052EA 457 EUR
720-2052 720-2054 720-2055 720-2056 720-2057 720-2058 720-2051 720-2053 720-2050
VWR® Q Path® MacroStar II, Kasetit, taskuissa
Histologiset kasetit Kudos- ja biopsiakasetit
Acetal polymer. Suitable for holding and identifying tissue samples in processing, embedding and sectioning procedures. Resistant to all commonly used histological solvents. Cassettes in pre-filled sleeves for Thermo and RA Lamb cassette printers. 50 dispensers with 80 cassettes and 2×2000 lids.
  • Suuri aukko nesteiden suodatukseen
  • Saranoitu erillinen kansi
  • 45 asteen kulmassa oleva kirjoituskenttä