VWR® Q Path® MacroStar I, Kasetit, taskuissa
Toimittaja: VWR Collection
720-2032EA 384 EUR
720-2032 720-2033 720-2034 720-2035 720-2036 720-2037 720-2038 720-2039 720-2040
VWR® Q Path® MacroStar I, Kasetit, taskuissa
Histologiset kasetit Kudos- ja biopsiakasetit
Acetal polymer. Suitable for holding and identifying tissue samples in processing, embedding and sectioning procedures. Resistant to all commonly used histological solvents. Cassettes in pre-filled sleeves for Thermo and RA Lamb cassette printers. Pack contains 37×dispensers with 80 cassettes and 1×dispenser with 40 cassettes.
  • Suuri aukko nesteiden suodatukseen
  • 45 asteen kulmassa oleva kirjoituskenttä
  • Ei kantta
  • 34 aukkoa