Mikrosentrifugiputket, 1,5 ml, Cliklok™
Toimittaja: Simport Scientific
T330-8N T330-7G T330-7B T330-7N T330-7Y T330-6N T330-7AM
720-0506EA 29.3 EUR
720-0506 720-1010 720-1009 720-1011 720-1012 SIMPT330-6N SIMPT330-7AM
Mikrosentrifugiputket, 1,5 ml, Cliklok™
Putket Mikrosentrifugiputket
PP, asteikko, litteä Cliklok™-tulppa.
  • Kestää erittäin voimakkaan sentrifugoinnin (20 000×g)
  • Litteisiin tulppiin on helppo tehdä merkintöjä
  • Tiiviit Cliklok™-tulpat (suljetaan kahdella liikkeellä) eivät poksahtele pakastamisen, keittämisen, säilytyksen tai kuljetuksen aikana
Pakkaus: mikroputket on pakattu suljettaviin pusseihin.