Biopsiakasetit, Microsette™ I M502
Toimittaja: Simport Scientific
M502-12 M502-5 M502-10 M502-11 M502-2 M502-3 M502-4 M502-6 M502-7 M502-8 M502-9
720-0309EA 511 EUR
720-0309 720-0954 720-0949 720-0950 720-0951 720-0952 720-0953 720-0955 720-0956 720-0957 720-0958
Biopsiakasetit, Microsette™ I M502
Histologiset kasetit Kudos- ja biopsiakasetit
Asetaalipolymeer.
  • Biopsiatyynyjä ei tarvita
  • Suuret lokerot 25×30 mm
  • Kolme tuhatta 0,26 mm:n aukkoa
  • Kansi
  • Edessä 45 asteen kulmassa oleva alue omille merkinnöille sopii joihinkin merkintälaitteisiin