Kudoskasetit, Histosette® II, M493
Toimittaja: Simport Scientific
M493-2 M493-4 M493-5 M493-6 M493-7 M493-8 M493-9 M493-10 M493-11 M493-12 M493-3
720-0919EA 349 EUR
720-0919 720-0921 720-0922 720-0923 720-0924 720-0925 720-0926 720-0916 720-0917 720-0918 720-0920
Kudoskasetit, Histosette® II, M493
Histologiset kasetit Kudos- ja biopsiakasetit
Asetaalipolymeer.
  • Biopsiatyynyjä ei tarvita
  • Kestää histologisia liuottimia
  • Kansi
  • Edessä 45 asteen kulmassa oleva alue omille merkinnöille sopii joihinkin merkintälaitteisiin