Värjäysmaljat, EasyDip™
Toimittaja: Simport Scientific
M900-12AS M905-12DGY M900-12B M900-12G M900-12P M900-12W M900-12Y M906 M906-12AS
720-0791EA 165 EUR
720-0791 720-0793 720-0792 720-0794 720-0795 720-0796 720-0797 630-1540 SIMPM906-12AS
Värjäysmaljat, EasyDip™
Värjäyslaatikot
Objektilasien värjäysjärjestelmä on valmistettu asetaalimuovista.
  • Maljat voidaan liittää löyhästi toisiinsa, jotta ne pysyvät samassa järjestyksessä, kun niitä siirretään
  • Laaja vakaa jalusta lisää vakautta, kun taas sisäpuolessa on painauma reagenssimäärän vähentämiseksi
  • Saatavissa viittä eri väriä, jotka ilmaisevat sisällön tai käyttötarkoituksen
Aluslasien värjäysjärjestelmässä on kaksi osaa: neliömäinen värjäysmalja ja 12-paikkainen aluslasien pystykelkka. Värjäysmalja on valmistettu kestävästä asetaalimuovista, ja se kestää useimpia värjäysaineita,More Product Information