Värjäysmaljat, Hellendahl, WHEATON®
Toimittaja: DWK Life Sciences
900620
720-0710EA 479 EUR
720-0710
Värjäysmaljat, Hellendahl, WHEATON®
Astiat ja purkit Värjäystölkki
Soda-kalkkilasi.
  • Suuri aukko helpottaa käyttöä
  • Värjäykseen tai TLC-kehityskammioksi
Värjäysmaljaan mahtuu kahdeksan yksittäistä 76×26 mm:n tavallista aluslasia tai 16 aluslasia selät vastakkain.