Värjäysmaljat, WHEATON®
Toimittaja: DWK Life Sciences
900170
720-0701EA 489 EUR
720-0701
Värjäysmaljat, WHEATON®
Astiat ja purkit Värjäystölkki
Sooda-kalkkilasi
  • Kenoon mahtuu 19 aluslasia, jotka on järjestetty vuorotellen suoraan poikittain ja viistoon
Tähän kannelliseen värjäysmaljaan mahtuu vierekkäin kymmenen tavallista 76×26 mm:n aluslasia tai 20 aluslasia selät vastakkain.