Homogenisaattori, Smasher™ XL
Toimittaja: bioMérieux
AESAP1100
710-1646EA 22180 EUR
710-1646
Homogenisaattori, Smasher™ XL
Homogenisaattorit Homogenisaattorit elintarvikeanalytiikkaan
Näytetilavuuksille 1 200...4 000 ml. Smasher™ XL on homogenisaattori, jossa on vuotamaton ja korroosionkestävä sekoituskammio, ruostumattomasta teräksestä valmistetut lavat ja vuotoastian luukku.
  • Sekoittaa kovatkin näytteet tasiasesti SMASH -toiminnon ansiosta
  • Kaikki neljä lapaa kohdistuvat automaattisesti, mikä helpottaa pussin asettamista paikoilleen
  • Lavat on helppo irrottaa puhdistettavaksi ilman työkaluja
  • Lavat pysähtyvät välittömästi, kun luukku avataan
  • Säädettävä ajastin (10 s...3 min) tai jatkuva toiminta