Maljanvalulaite APS One
Toimittaja: bioMérieux
AESAP1086 AESAP1085
710-1645EA 41010 EUR
710-1645 710-0766
Maljanvalulaite APS One
Maljanvalulaitteet
Erittäin edistyksellinen, automaattinen maljanvalulaite, värinäyttö jonka ergonomisuus ja käyttöliittymät täyttävät mikrobiologisten laboratorioiden erityisvaatimukset. Soveltuu lähes kaikille Ø 90 mm:n ja Ø 55 mm:n petrimaljoille. 55 mm:n maljojen täyttö mahdollinen lisävarusteiden avulla 90 mm laitteeseen tai omalla laitteellaan. APS One on ergonominen, nopea ja helppo täyttää. Lisävarusteina saatavana mustesuihkukirjoitin maljojen merkitsemiseen ja turbopumppu nopeampaan annosteluun. Täyttö suoritetaan UV-valossa kontaminaatioriskin välttämiseksi. Ominaisuuksiin kuuluuMore Product Information