Vanupuikot, polyester Alpha® micro swab, CleanTips®
Toimittaja: Texwipe
TX758B
710-0560EA 99.3 EUR
710-0560
Vanupuikot, polyester Alpha® micro swab, CleanTips®
Vanupuikot Näytteenottopuikot puhdistamiseen
Micro-sized tip designed for cleaning small grooved surfaces, holes, or crevices.
  • The compact handle and flexible internal head paddle provide support and control
  • Excellent chemical resistance
  • Low particle and fibre generation
Pakkaus: Cleanroom processed bag-within-a-bag.
Varoitus: *Tällä sivulla olevat tuotteet eivät kuulu EU -direktiivin 2019/904 soveltamisalaan