VWR®, Transport Swabs with Medium
Toimittaja: VWR Collection
710-0432EA 38.4 EUR
710-0432 710-0433 710-0434 710-0435 710-0436 710-0437 710-0438 710-0439 710-0440 710-0441
VWR®, Transport Swabs with Medium
Vanupuikot Näytteenottopuikot näytteiden kuljettamiseen
Bakteerinäytteiden keräys- ja kuljetuspuikot applikaattorien ja kuljetusvälineiden kanssa.
  • Monet bakteerit säilyvät näytteenottotikussa ja putkessa 24 - 48 tuntia
  • Testattu useissa tutkimuksissa aerobisilla ja anaerobisilla organismeilla
  • Joiden sinettisuljin muuttuu valkoiseksi, kun pussi avataan
Täyttävät lääkinnälliseen käyttöön tarkoitetuille laitteille asetetut laatuvaatimukset.
Class IIa - surgical-invasive, short-term application, for taking samples from natural orifices and surgical  wounds.
Sertifikaatit: Luokka IIa.