Visuaaliset immunomääritykset
Toimittaja: TECRA
BDEVIA48 CAMVIA96 ENVSWB100 LISVIA96 PSDVIA96 SALVIA96 SETVIA96 SIDVIA72
709-0260EA 0 EUR
709-0260 709-0261 709-0264 709-0269 709-0259 709-0253 709-0255 709-0256
Visuaaliset immunomääritykset
Pikatestit patogeenien ja allergeenien osoittamiseen Immunologiset pikatestit Ag-AK, Immunoassay
Mikrotiitteriseulontatestit vasta-aineilla, joiden affiniteetti on korkeampi ja jotka soveltuvat erityisesti elintarvikkeille ja ympäristönäytteille. Nopea ja spesifinen bakteeri- ja toksiinitesti kehittynyttä visuaalista immuunimääritystä käyttämällä elintarvikkeille, vedelle, ympäristönäytteille, raaka-aineille, kosmetiikalle ja lääketuotteille. Soveltuu erinomaisesti patogeenien bakteerien pikatestiin, 46 tai 94 testiä levyä kohti.
  • VIA™-menetelmän yksinkertaisuus säästää työaikaa muille töille ja projekteille
  • Nopeat tulokset varmistavat, että tuotteet saadaan myyntiin nopeammin ja varastointikustannukset pysyvät kurissa
  • Paketin voi määrittää manuaalisesti, puoliautomaattisesti tai täysautomaattisesti suurille näytemäärille
  • Nopeat tulokset
  • Korkea herkkyys ja tarkkuus