Natriumhydroksidi 97.0-100.5% Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Toimittaja: Avantor Performance Materials
7066-33EA 30.19 EUR
7066-33 7066-36 7066-38
Natriumhydroksidi 97.0-100.5% Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Natriumhydroksidi
Kaava: NaOH
MDL numero: MFCD00003548
CAS-numero: 1310-73-2
UN: 1823
ADR: 8,II