Standardiliuokset, Kromi -standardi (Chromium)
Toimittaja: Hach
1425610 81042H 1466442
705-2007EA 90.2 EUR
705-2007 HACH81042H HACH1466442
Standardiliuokset, Kromi -standardi (Chromium)
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Chromium Standards
Standard solution for accuracy checks in total chromium determinations.
  • Traceable to NIST