Sameusmittari, kannettava, 2100Q
Toimittaja: Hach
2100Q01 2100QIS01
705-0669EA 2930 EUR
705-0669 705-0670
Sameusmittari, kannettava, 2100Q
Sameusmittarit
Portable turbidity meters designed for drinking water and industry applications.
  • On screen menu prompts for calibration and verification
  • Rapidly Settling Turbidity™ (RST) mode to alleviate uncertainty in measurements
  • Two detector optical system for laboratory grade performance
The instrument can be customised with optional modules to transfer data to a computer.
Sertifikaatit: US EPA 180.1 or ISO 7027.
Tilaustiedot: Lisätietoja lisävarusteista, kuten virtamoduuleista sekä kaasunpoisto- ja kalibrointipakkauksista saat Avantor-jälleenmyyjältä.