Kaliumhydroksidi 1 mol/l (1 N) in aqueous solution

Toimittaja: Hach
Vaara

Synonyms: Kalilipeä

2314426
705-0119EA 18.3 EUR
705-0119
Kaliumhydroksidi 1 mol/l (1 N) in aqueous solution
Kaliumhydroksidi
Kaava: KOH
MW: 56.11 g/mol
Kiehumispiste: 1320
Sulamispiste: 360
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003553
CAS-numero: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8 III
Merck Index: 12,07806

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR