VWR® shiroGEL, Modulaariset Mini Vertical PAGE -elektroforeesilaitteet
Toimittaja: VWR Collection
700-0292EA 821 EUR
700-0292
VWR® shiroGEL, Modulaariset Mini Vertical PAGE -elektroforeesilaitteet
Elektroforeesi Pystysuorat geelielektroforeesijärjestelmät
shiroGEL Mini Vertical PAGE -elektroforeesilaite on modulaarinen laite, jolla voidaan tehdä PAGE-analyysi ja elektroblottaus samassa kammiossa pelkästään sisäosia vaihtamalla. Järjestelmässä on sisäosat kuhunkin käyttötarkoitukseen ja yhteinen ajokammio näytteiden ajamista varten. Jokaisessa sisäosassa on oma elektrodiyksikkönsä, joka yhdistetään ajokammion kanteen. Turvallisuussyistä virtajohtimet liitetään suoraan kanteen. Kun kansi poistetaan, laitteen virransyöttö katkeaa. Sisäosissa on kanteen sopiva pieni pehmuste. Tämä takaa, että kansi on aina kunnolla paikallaan, ja myös senMore Product Information