pH-mittari, pH/mV/°C-mittarit, kädessä pidettävät, Portavo® 902 ja 904/904 ATEX
Toimittaja: KNICK
902PH 904PH 904SET-PH 904XPHSET
665-0288EA 920 EUR
665-0288 665-0289 662-1869 KNIC904XPHSET
pH-mittari, pH/mV/°C-mittarit, kädessä pidettävät, Portavo® 902 ja 904/904 ATEX
Sähkökemiamittarit pH-mittarit
Näissä helppokäyttöisissä kannettavissa mittareissa on analogiset ja digitaaliset Memosens® anturiliitännät. Ne soveltuvat päivittäisiin pH/°C ja mV-rutiinimittauksiin. Monipuoliset toiminnot, kestävä rakenne ja laaja anturivalikoima tekevät mittareista sopivia sekä laboratorio- että prosessikäyttöön. Mittarit ovat vesitiiviitä IP 66/IP 67 -kotelointiluokan vaatimusten mukaisesti.
  • Reinforced plastic enclosure for rough industrial applications
  • Integrated cover protects the display and serves as lab stand
  • Analogue (DIN) sensor input and digital