pH-mittari, moniparametrimittari (pH/johtokyky/DO), pöytämalli, inoLab® Multi 9310 IDS
Toimittaja: WTW
1FD350P 1FD350 1FD351 1FD352 1FD353 1FD354 1FD35C 1FD35CP
665-0248EA 2280 EUR
665-0248 665-0247 665-0249 665-0251 665-0253 665-0255 665-0257 665-0258
pH-mittari, moniparametrimittari (pH/johtokyky/DO), pöytämalli, inoLab® Multi 9310 IDS
Sähkökemiamittarit pH-mittarit
inoLab® Multi 9310 on ihanteellinen kaikkiin laboratorioihin, jotka vaativat täydellistä dokumentaatiota tai haluavat tehokkaimmat, virheettömät mittausprosessit. Yhden parametrin mittaamiseen pH:sta, johtavuudesta ja DO:sta.
  • Continuous Measurement Control (CMC) for measuring in the optimum pH range
  • Digital sensor recognition
  • Quality Sensor Control (QSC) benchmarks the current condition of the special IDS pH electrodes
  • Digital processing and data transfer (GLP compliant) via USB interface
  • Optional built-in printer for printing of all measurement and