pH-mittari, moniparametrimittari, kädessä pidettävä, Professional Plus Quatro
Toimittaja: YSI ENVIRONMENTAL
605101 605203 605202 605102 605790-1 605790-4 605790-10 605790-20 605790-30 605104 605105 605106
665-0211EA 281 EUR
665-0211 665-0210 665-0209 665-0208 665-0203 665-0207 665-0204 665-0205 665-0206 665-0212 665-0213 665-0214
pH-mittari, moniparametrimittari, kädessä pidettävä, Professional Plus Quatro
Sähkökemiamittarit pH-mittarit
Professional Plus on markkinoiden monipuolisimpia kädessä pidettäviä moniparametrilaitteita. Voit mitata jopa 11 parametriä: pH, ORP, ammoniakki, nitraatti, kloridi, liuennut happi, johtavuus, suolapitoisuus, TDS, ilmanpaine ja lämpötila; yhden kaapelin ansiosta ei kaapelien aiheuttamia ongelmia.
  • Kuminen saumaton IP 67-kotelo (myös ilman akkukotelon kantta)
  • Kestävät kaapelianturit, joissa vaativaan käyttöön hyväksytyt liittimet (vesitiiviit)
  • USB-liitäntä ja tiedonhallintaohjelmisto, jossa GLP-toiminnot
  • 5000 tiedoston muisti
  • Taustavalaistu