Kannettavat fotometrit, pHotoFlex®
Toimittaja: WTW
251100 251110 251200 251210 251105 251205
665-0168EA 2880 EUR
665-0168 665-0169 705-0562 665-0187 705-0765 WTWA251205
Kannettavat fotometrit, pHotoFlex®
Spektrofotometrit ja fotometrit UV/Vis-spektrofotometrit
Käytännölliset ja kestävät kannettavat fotometrit erilaisiin fotometrisiin mittauksiin sekä sameus- ja pH-mittauksiin. Laitteet soveltuvat ympäristövalvonnan, vedenkäsittelyn, viini- ja juomateollisuuden sekä prosessien valvonnan käyttöön.
  • User guidance via display for easy operation without handbook
  • Integrated pH measurement with automatic temperature compensation (except STD model)
  • Battery operation with four AA batteries for approximately 3000 measurements
LabStation-asema muuttaa pHotoFlex- tai pHotoFlex Turb -instrumentin pieneksiMore Product Information