VWR® DO-220/DO-220 M, Mittari, liuenneen hapen, kädessä pidettävä, optinen anturi
Toimittaja: VWR Collection
664-0168EA 539 EUR
664-0168 664-0169 664-0170 664-0225 664-0226 664-0227
VWR® DO-220/DO-220 M, Mittari, liuenneen hapen, kädessä pidettävä, optinen anturi
Sähkökemiamittarit Mittarit, liuenneelle hapelle
Pienikokoinen ja kannettava instrumentti mittaa liuenneen hapen ja lämpötilan älykkäällä optisella anturilla. Mittaustiedot siirretään anturista muunnetussa digitaalisessa RS485-muodossa. Soveltuu erinomaisesti paikan päällä tehtäviin mittauksiin.
  • IP 67-kotelointiluokan vaatimusten mukainen vesitiivis kotelo, jaettu LCD-näyttö esittää samanaikaisesti liuenneen hapen ja lämpötilan arvot
  • 50/250 tietueen tarkasteltava muisti
  • Käyttäjän on syötettävä anturin tulpan kertoimet manuaalisesti instrumenttiin, ja anturin tulppa on vaihdettava 12...16 