pH-mittari, pH/mV/°C-mittarit, pöytämalli, 765 / 766
Toimittaja: KNICK
766 766SETB 766SETA 765 765-SET
662-3210EA 1130 EUR
662-3210 662-3211 662-3212 662-3220 662-3221
pH-mittari, pH/mV/°C-mittarit, pöytämalli, 765 / 766
Sähkökemiamittarit pH-mittarit
Helppokäyttöisissä pH-mittareissa on monipuoliset turvallisuusominaisuudet jokapäiväisen laboratoriokäytön rutiinitöihin. Hyvärakenteinen IP 54 -kotelointiluokan kotelo, vesitiivis kalvonäppäimistö, valumaurat sekä sähköturvallisuutta parantava tuplaeristys.
  • Automaattinen laitteen toimintojen tarkistus virran kytkennän yhteydessä
  • Sensoface®-toiminto tarkistaa elektrodin kunnon
  • Calimatic®-toiminto eli automaattinen pH-kalibrointi (tunnistaa automaattisesti pH-puskurin)
  • Manuaalinen tai automaattinen lämpötilakompensointi
  • 765-mallissa on vakiovarusteena