Elektrodi, pH-elektrodit lääke- ja kemianteollisuuteen, EasyFerm Plus
Toimittaja: HAMILTON BONADUZ
238633-1553 238633-1213 238633-1243 238633-1253 238633-1273 238633-1223 238633-1263 238633-1151 238633-1171 238633-1141 238633-1111 238633-1523 238633-1161 238633-1573 238633-1533 238633-1513 238633-1543 238633-1121 238633-1112 238633-1142
662-2064EA 642 EUR
662-2064 662-2052 662-2053 662-2054 662-2055 662-2056 662-2057 662-2058 662-2060 662-2059 662-2061 662-2062 662-2063 662-2065 662-2066 662-2067 662-2068 662-2320 HAMI238633-1112 HAMI238633-1142
Elektrodi, pH-elektrodit lääke- ja kemianteollisuuteen, EasyFerm Plus
Elektrodit ja niiden oheistarvikkeet pH-elektrodit
Kestävät EasyFerm Plus -elektrodit on suunniteltu lääke- ja kemianteollisuuden vaativiin käyttötarkoituksiin. Niissä on valmiiksi paineistettu elektrolyytti, joka estää näytteen leviämisen anturiin.
  • Varren materiaali: lasi
  • pH-alue: 0 to 14
  • Painealue: 0 to 6 baaria
  • Elektrolyytti: paineistettu Phermlyte
  • Kalvo: HP-Coatramic
Everef-F-referenssipatruuna pitää hopean ja saostumat poissa Phermlyte-referenssielektrolyytista. Elektrodit kestävät höyrysteriloinnin, autoklavoinnin ja kiertopesun (CIP).
Sertifikaatit: ATEX-/IECEx-hyväksyntä: CE 0035More Product Information