Johtokykymittari, kädessä pidettävä, Seven2Go™ S3 / S7 Pro
Toimittaja: Mettler - Toledo
30207873 30207956 30207963 30207962 30207961 30207957 30207955 30207954
662-1843EA 1445 EUR
662-1843 662-1841 662-1855 662-1854 662-1853 662-1842 662-1840 662-1839
Johtokykymittari, kädessä pidettävä, Seven2Go™ S3 / S7 Pro
Sähkökemiamittarit Johtokykymittarit
These robust meters provide durability and one-handed operation, making them ideally suited for mobile applications in the laboratory, at-line or outdoors. Thanks to their IP 67 protection and drop test resistance, the devices are able to withstand harsh and demanding environments.
  • Uutta intuitiivista valikkoa on helppo käyttää
  • Navigointi on helppoa ja nopeaa kosketuslevyllä ja kätevästi sijoitetuilla painikkeilla
  • Laite tunnistaa InLab ISM -anturit automaattisesti ja tallentaa anturin tunnuksen, sarjanumeron ja viimeisimmät kalibrointitiedot