VWR®, Elektrodi, pH-yhdistelmäelektrodit, pHASE
Toimittaja: VWR Collection
662-1799EA 213 EUR
662-1799 662-1800 662-1778 662-1780 662-1782
VWR®, Elektrodi, pH-yhdistelmäelektrodit, pHASE
Elektrodit ja niiden oheistarvikkeet pH-elektrodit
Yhdistelmäelektrodeilla nopeat, tarkat ja vakaat pH-mittaukset, soveltuvat ihanteellisesti laaduntarkkailuun sekä tutkimus- ja tuotekehityskäyttöön.
  • Nopeat, tarkat ja vakaat pH-mittaukset, nopea lämpötilan tasapainotus, erittäin tarkka myös laajan lämpötila-alueen näytteissä
  • Joko suljettu rakenne (edullinen, helppokäyttöinen, tarvitsee vain vähän huoltoa) tai Rapid-Renew-rakenteinen malli (uudelleentäytettävät elektrodit likaisten tai suolasiltoja pilaavien näytteiden käsittelyyn)
  • Epoksirunko (vankka, kestää kemikaaleja, irrotettava kärkisuojus) tai