Johtokykymittari, pöytämalli, SevenExcellence™, S700
Toimittaja: Mettler - Toledo
30046244 30046245 30046246
662-1475EA 3000 EUR
662-1475 662-1476 662-1477
Johtokykymittari, pöytämalli, SevenExcellence™, S700
Sähkökemiamittarit Johtokykymittarit
Kätevä ja luotettava laite sekä säännösteltyjen markkinoiden edellyttämään vaativaan käyttöön ja tiukkoihin vaatimuksiin että laboratorioiden rutiinimittauksiin. Mittarissa on useita johtokykyyn perustuvia mittausparametreja, ja siihen voi lisätä muita mittausparametreja milloin tahansa.
  • Suuri värinäyttö, intuitiivinen kosketusnäyttö, valikko-ohjeet 10 kielellä
  • Monipuolinen menetelmävalikoima (13 valmiiksi määritettyä ja 20 käyttäjän määrittämää menetelmää) varmistaa hyvän toistettavuuden ja turvallisuuden.
  • Laitteeseen sopii kolme moduulia missä tahansa