pH-indikaattoriliuskat, pH-Fix
Toimittaja: MACHEREY-NAGEL
92110 92115 92120 92125 92118 92130 92160 92170 92140 92150 92180 92190 92122 92111 92135 92137 92121
662-0210EA 38.9 EUR
662-0210 662-0208 662-0240 662-0207 662-0200 662-0201 662-0236 662-0237 662-0241 662-0242 662-2343 662-2344 662-2339 662-2337 662-2341 662-2342 662-2338
pH-indikaattoriliuskat, pH-Fix
Testipaperit, pH-liuskat pH-testiliuskat
pH-Fix-indikaattoriliuskat mahdollistavat nopean pH-testauksen suoraan kiinnostavalla paikalla ja sopivat kouluttamattomille käyttäjille sekä analyyttisille ammattilaisille.
  • Ei tarvikkeita - aina käyttövalmis
  • Loistava värikartta tarkkoja lukemia varten
  • Pitkä kahva riittävään käteen näyteetäisyydelle
  • Ei verenvuotoa - ei näyteliuosten saastumista
PH-Fix-testiliuskoissa käytetyt indikaattorivärit sidotaan kemiallisesti testityynyihin verenvuodon ja siten näytteen saastumisen estämiseksi.