Titraattori, TitroLine® 5000
Toimittaja: SI Analytics
285225760 285225770 285225850 285225740 285227750 285227760 285227770
661-0213EA 3980 EUR
661-0213 661-0214 661-0221 SCOI285225740 661-0274 661-0275 661-0276
Titraattori, TitroLine® 5000
Titraattorit
The TitroLine® 5000, successor to the TitroLine® easy, is a very easy to use automatic titrator for a variety of applications, including water/wastewater applications, environmental and food analysis.
  • Suuriresoluutioinen pH-/mV-mittauksen tuloliitäntä pH-, ORP-, hopea- ja mV-elektrodeille
  • Lämpötilamittauksen Pt 1000- ja NTC 30 -tuloliitäntä automaattista lämpötilakompensointia varten
  • Esiasetetut vakiomenetelmät muun muassa FOS-/TAC-alkaliniteetin, alkaliniteetin, juomien kokonaishappamuuden ja kloridin määrityksiin
  • Lineaariset ja dynaamiset titraukset