Titraattori, Karl Fischer, kulometriset, TitroLine® 7500 KF Trace
Toimittaja: SI Analytics
285220860 285220870 285220880 285220890 285221000 285227800
661-0141EA 7510 EUR
661-0141 661-0142 661-0143 661-0144 661-0289 661-0290
Titraattori, Karl Fischer, kulometriset, TitroLine® 7500 KF Trace
Titraattorit
Näitä erittäin pienikokoisia ja helppokäyttöisiä laitteita voi käyttää Karl Fischer -menetelmän mukaisiin kulometrisiin veden määrityksiin alhaisissa vesipitoisuuksissa ja bromiluvun määrittämiseen. Ne soveltuvat pienille neste- tai kaasunäytteille, ja niitä voi käyttää laadunvalvontaan kemian-, petrokemian-, lääke- ja elintarviketeollisuudessa.
  • Titrauskäyrä näkyy selkeässä värinäytössä
  • Vakiomenetelmät erilaisiin käyttötarkoituksiin (esimerkiksi nolla-arvo)
  • Kolme USB-porttia ja kaksi RS232-porttia laitteiden järjestelmän laajentamiseen ja laitteiden