VWR® ATC, Handheld Refractometers
Toimittaja: VWR Collection
635-0629EA 155 EUR
635-0629 635-0630 635-0631 635-0632 635-0633 635-0634 635-0635 635-0636 635-0637 635-0638 635-0639
VWR® ATC, Handheld Refractometers
Refraktometrit Kädessä pidettävät refraktometrit
Handheld refractometers with automatic temperature compensation (ATC) for consistent results.
  • ATC 20 °C:seen lämpötilan ollessa 10...30 °C
  • Helppolukuiset asteikot
  • Helppo käyttää ja puhdistaa