Refraktometri, kädessä pidettävät refraktometrit, viineille, PAL series
Toimittaja: Atago
4484 4479 4480 4483 4486 4487
635-0157EA 308 EUR
635-0157 635-0277 635-0278 635-0279 635-0281 635-0282
Refraktometri, kädessä pidettävät refraktometrit, viineille, PAL series
Refraktometrit Kädessä pidettävät refraktometrit
The PAL series with special scales are pocket sized.
  • Simple handed operation
  • Rapid results: Three second response
  • Battery operated instruments
Sertifikaatit: IP 65 allows rinsing off the sample with running water.