Refraktometri, digitaaliset kädessä pidettävät refraktometrit elintarvikkeille, PAL -sarjan
Toimittaja: Atago
4427 4429 4430 4439 4498
635-0234EA 308 EUR
635-0234 635-0235 635-0236 635-0243 ATAG4498
Refraktometri, digitaaliset kädessä pidettävät refraktometrit elintarvikkeille, PAL -sarjan
Refraktometrit Kädessä pidettävät refraktometrit
Battery operated instruments for food applications.
  • Single handed operation
  • Easy to use and delivering rapid results
  • Corresponding temperature range also displayed
Sertifikaatit: IP 65 for rinsing off the sample with running water