Kolorimetri, spektrofotometriset värimittarit, Lovibond® PFXi 880 -sarja
Toimittaja: Lovibond Tintometer
1378801 1378801H 1378802 1378802H 1378803 1378803H 1378804 1378804H 1378805 1378805H 1378806 1378806H
633-0222EA 13370 EUR
633-0222 633-0223 633-0224 633-0225 633-0226 633-0227 633-0228 633-0229 633-0230 633-0231 633-0232 633-0233
Kolorimetri, spektrofotometriset värimittarit, Lovibond® PFXi 880 -sarja
Kolorimetrit Transmittanssikolorimetrit
Automaattisten spektrofotometristen värimittarien sarja ruokaöljyjen, kemikaalien, petrokemian tuotteiden, polttoaineiden ja muiden läpinäkyvien tuotteiden värin objektiiviseen analysointiin. PFX880 -värimittarit ovat kestäviä laitteita, joissa on teräskotelointi ja joita voi käyttää laadunvarmistuslaitteina laboratoriossa tai ympärivuorokautiseen valvontaan tuotantoympäristössä. Näiden värimittarien antamien väritietojen tarkkuus ja toistettavuus varmistaa värimittausten yhdenmukaisuuden, mikä antaa käsittelijöille tarvittavat tiedot raaka-aineita ja jalostustoimenpiteitä koskevienMore Product Information